Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H21NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116134
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95% (sum of isomers, HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CC(O)CCCCC)NC1C(OCC1)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-2-3-4-5-9(14)8-11(15)13-10-6-7-17-12(10)16/h9-10,14H,2-8H2,1H3,(H,13,15)
InChI key
XCZVBYOXRSFQBH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-(3-Hydroxyoctanoyl)-DL-homoserine lactone is a member of N-acyl-homoserine lactone family. N-Acylhomoserine lactones (AHL) regulate gene expression in gram-negative bacteria, such as Echerichia and Salmonella, and are involved in quorum sensing, cell to cell communication among bacteria; for reviews see[1][2][3][4][5]. Bacterial intercellular communication has become a target for the development of new anti-virulence drugs[3], and a research focus for the prevention of biofilm formation[6][7][8].
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (sum of isomers, HPLC) | assay - | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?