611-GS
Hair Follicle Dermal Papilla Cell Growth Supplement (30 ml)
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Haltbarkeit
1 yr
Hersteller/Markenname
Cell Applications, Inc
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Added to Basal Medium to create Growth Medium
Qualität
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Angaben zur Herstellung
contained in protocol
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)