54457
HEPES
≥99.5% (titration), powder, for molecular biology, BioUltra
Synonym(e):
4-(2-Hydroxyethyl)-piperazin-1-ethansulfonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
HEPES, BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (T)
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99.5% (T)
Form
powder
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Glührückstand
≤0.1% (as SO4)
Verlust
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH-Wert
5.0-6.5 (25 °C, 1 M in H2O)
Nützlicher pH-Bereich
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Löslichkeit
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.045
λ: 280 nm Amax: 0.035
SMILES String
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChIKey
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- DMEM (Dulbeccos modifiziertes Eagle-Medium) zur Kultivierung von CHO-GPR40-Zellen
- RNA-Puffer (für die Gelfiltrationschromatographie) und Transkriptionspuffer (für die Transkriptionsreaktion)
- Wiedergewinnungslösung zur Wiedergewinnung von RNA-Exosomen aus dem Glyceringradienten
- ExoI- und ExoII-Extraktionslösung sowie leichte und schwere Gradientenlösung für die Gradientenzentrifugierung
- 2X HBS-Puffer zur Verwendung im Transfektionsprozess zur Herstellung rekombinanter Lentivektoren
Sonstige Hinweise
Vergleichbares Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable