Merck
53319
Sigma-Aldrich
L-Histidin
≥99.5% (NT), BioUltra
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)-propionsäure, NSC 137773
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.15
Beilstein:
84088
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-Histidin, BioUltra, ≥99.5% (NT)
Produktlinie
BioUltra
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (NT)
Form
powder or crystals
Optische Aktivität
[α]20/D −39±1°, c = 2% in H2O
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% foreign amino acids
Glührückstand
≤0.1% (as SO4)
Verlust
≤0.5% loss on drying, 110 °C
Farbe
white
pH-Wert
7.0-8.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
282 °C (dec.) (lit.)
~285 °C (dec.)
Löslichkeit
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES String
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
Anwendung(en)
detection
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChIKey
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Angaben zum Gen
human ... CA1(759) , CA2(760)
Anwendung
L-Histidin wurde verwendet, um ZnO-Nanostäbchen zu charakterisieren und so eine Methode für den Nachweis extrem geringer Mengen von L-Histidin zu entwickeln.
Biochem./physiol. Wirkung
L-Histidin ist am Metabolismus der Ein-Kohlenstoff-Einheit beteiligt. Es steht mit der Methylierung von Proteinen in Verbindung. L-Histidin ist ein Teil der Struktur und Funktion von Hämoglobin. L-Histidin ist ein Bestandteil von Dipeptiden mit antioxidativen Eigenschaften. Histidin ist eine Vorstufe für die Bildung von Histamin, das mit allergischen Reaktionen in Verbindung steht. Urocaninsäure, ein Modulator der Immunantwort in der Haut, wird ebenfalls aus Histidin synthetisiert.
Vorstufe von Histamin durch die Wirkung der Histidindecarboxylase.
Vorstufe von Histamin. Umwandlung durch Histidindecarboxylase.
Sonstige Hinweise
Abstand von Aminosäuren bei der Isotachophorese auf Polyacrylamid-Gelen – eine kritische Auswertung; Verhindert die Aufspaltung zirkulärer DNA in einem Xanthin-Xanthinoxidase-System; Wachstumsanforderungen verschiedener Mikroorganismen.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ultra-Low Level Detection of L-Histidine Using Solution-Processed ZnO Nanorod on Flexible Substrate.
Sasmal M
IEEE Transactions on Nanobioscience, 14(6), 634-640 (2015)
K Brawn et al.
Acta physiologica Scandinavica. Supplementum, 492, 9-18 (1980-01-01)
An enzymic flux of O2- and H2O2 caused strand breaks in the supercoiled covalently closed circular Col El plasmid. Subnanomolar levels of superoxide levels of superoxide dismutase or of catalase prevented this attack on DNA, signifying that both O2- and
CRC Handbook of Microbiology, 4, 1-1 (1974)
Amino acid spacing in isotachophoresi; on polyacrylamide gel: a critical evaluation.
N Y Nguyen et al.
Analytical biochemistry, 94(1), 202-210 (1979-04-01)
Shweta Singh et al.
Microbial cell factories, 7, 28-28 (2008-10-14)
The large-scale production of G-protein coupled receptors (GPCRs) for functional and structural studies remains a challenge. Recent successes have been made in the expression of a range of GPCRs using Pichia pastoris as an expression host. P. pastoris has a