Merck
51322C
SAFC
Medium 199
With Hank′s Balanced Salts, ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Medium 199
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
product name
Medium 199 modifiziert, with Hank′s Balanced Salts, with 0.68 mM L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Beschreibung
for research or for further manufacturing use
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Komponenten
L-glutamine: 100 mg/L
sodium pyruvate: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
NaHCO3: 350 mg/L
phenol red: 21.24 mg/L
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Medium 199 ist eine Kombination aus Vitaminen, Aminosäuren und anderen Faktoren, die ursprünglich als vollständig definierte Medienformulierung zum Kultivieren von Primärexplantaten entwickelt wurde. Wenn dieses Medium richtig ergänzt wird, weist es eine breite Anwendbarkeit auf, insbesondere für nicht transformierte Zellen. Medium 199 wird verbreitet für die Vakzinherstellung, In-vitro-Kultivierung von Primärexplantaten des Pankreas und Linsengewebe eingesetzt.
Komponenten
Contains all L-form amino acids
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wuping Li et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 17(12), 2067-2077 (2009-07-16)
Recombinant adeno-associated virus (AAV) vectors expressing the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) gene have been used to deliver CFTR to the airway epithelium of cystic fibrosis (CF) patients. However, no significant CFTR function has been demonstrated likely due to