Wichtige Dokumente
41176
Anti-Kaninchen-IgG - Atto 633 in Ziege hergestellte Antikörper
1 mg/mL IgG
Synonym(e):
Atto 633 [Ziege-Anti-Kaninchen IgG]
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
Atto 633 conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Enthält
50% glycerol as stabilizer
Speziesreaktivität
rabbit
Konzentration
1 mg/mL IgG
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:200
Fluoreszenz
λex 636 nm; λem 650 nm in PBS
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves