38733
Laemmli Lysis-Puffer
non smelling
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
Zusammensetzung
bromophenol blue, 0.004%
DTT, 400 mM
glycerol, 20%
SDS, 4%
TRIS, 0.125 M
pH-Wert
~6.8
Eignung
in accordance for electrophoresis test
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable