Merck
383A-7
Sigma-Aldrich
SOX-10 Rabbit Polyclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
Ig fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (383A-74)
vial of 0.5 mL concentrate (383A-75)
bottle of 1.0 mL predilute (383A-77)
vial of 1.0 mL concentrate (383A-76)
bottle of 7.0 mL predilute (383A-78)
Hersteller/Markenname
Cell Marque
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
Kontrolle
melanoma, schwannoma, skin melanocytes
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
nuclear
Angaben zum Gen
human ... SOX10(6663)
mouse ... Sox10(20665)
Allgemeine Beschreibung
Sry-related HMG-Box-Gen 10 (SOX-10), ein Kerntranskriptionsfaktor, der an der Entwicklung der Neuralleiste und der Spezifikation und Differenzierung von Zellen melanozytischer Abstammung beteiligt ist, zeigte kürzlich, dass er ein sensitiver Marker für Melanome ist, einschließlich normale, spindelzellige und desmoplatische Subtypen. Die SOX-10-Kernexpression kommt in 76 von 78 Melanomen (97 %) und 38 von 77 malignen peripheren Nervenscheidentumoren (49 %) vor, wogegen das S100-Protein in 71 Melanomen (91 %) und 23 malignen peripheren Nervenscheidentumoren (30 %) exprimiert wird. SOX-10 wird von metastatischen Melanomen und nodalen kapsulären Nävi in Wächterlymphknoten exprimiert, nicht aber in anderen Lymphknotenkomponenten wie in dendritischen Zellen, die normalerweise das S100-Protein exprimieren. Es ist bekannt, dass die häufig eingesetzten Melanom-Marker Anti-HMB-45 und Anti-Melan-A in desmoplasmatischen Melanomen nur schwach exprimiert werden, während Berichten zufolge die Expression von Anti-SOX-10 allen 28 geprüften desmoplastischen Melanomen moderat bis stark ist. SOX-10 wird von Hintergrundfibrozyten und -histiozyten in Exzisionsnarben mit geringerer Wahrscheinlichkeit exprimiert als S100 und MiTF. Daher gilt Anti-SOX-10 als sehr verlässlicher Marker zum Erkennen von demoplastischen Restmelanomen.
SOX-10 wird in Schwannomen und Neurofibromen schwach exprimiert. Die Reaktion von SOX-10 wurde in keinen anderen mesenchymalen und epithelialen Tumoren identifiziert, nur in Myoepithelomen und diffusen Astrozytomen. Die SOX-10-Expression kommt in Stützzellen von Phäochromazytomen und Paragangliomen, und gelegentlich in Karzinoidtumoren verschiedener Organe vor, nicht aber in den Tumorzellen.
In normalem Gewebe wird SOX-10 in Schwann-Zellen, Melanozyten und Myoepithelzellen der Speichel-, Bronchial-, ekkrinen Schweiß- und Milchdrüsen exprimiert. Die SOX-10-Expression wird auch in Mastzellen in einer Vielzahl von Geweben und Organen beobachtet, sowohl in nukleären als auch zytoplasmischen Reaktionen.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
SOX-10-Objektträger für positive Kontrollen, Produktnr. 383S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Akash Mitra et al.
Nature communications, 11(1), 1839-1839 (2020-04-17)
Complex tumor microenvironmental (TME) features influence the outcome of cancer immunotherapy (IO). Here we perform immunogenomic analyses on 67 intratumor sub-regions of a PD-1 inhibitor-resistant melanoma tumor and 2 additional metastases arising over 8 years, to characterize TME interactions. We
Jodi Speiser et al.
Journal of cutaneous pathology, 46(8), 555-562 (2019-03-25)
Differentiating melanocytic hyperplasia (MH) on photodamaged skin from junctional lentiginous melanocytic proliferations (JLMP), early evolving melanoma in situ (MIS), or the periphery of a lesion of MIS on staged excision can be challenging. Although previous cross-sectional studies have elucidated important
T A Longacre et al.
The American journal of surgical pathology, 20(12), 1489-1500 (1996-12-01)
The clinical, histologic, and immunohistologic features of 22 desmoplastic melanomas (DMM), 10 mixed desmoplastic and spindle-cell melanomas (DMM/SMM), and two cellular spindle-cell melanomas (SMM) were studied. Patients ranged in age from 35 to 91 years (mean, 67) and included 23
Robert N Kelsh
BioEssays : news and reviews in molecular, cellular and developmental biology, 28(8), 788-798 (2006-08-24)
For both vertebrate developmental and evolutionary biologists, and also for clinicians, the neural crest (NC) is a fundamental cell population. An understanding of Sox10 function in NC development is of particular significance since Sox10 mutations underlie several neurocristopathies. Surprisingly, experiments
Frances Ivette Ramos-Herberth et al.
Journal of cutaneous pathology, 37(9), 944-952 (2010-07-27)
Sry-related HMG-BOX gene 10 (SOX10), a nuclear transcription factor that plays an important role in schwannian and melanocytic cell differentiation, has recently been shown to be a useful marker in the diagnosis of melanocytic and schwannian tumors. Fibroblasts and histiocytes