Merck
31387
Sigma-Aldrich
Dextran aus Leuconostoc spp.
Mr 15,000-25,000
About This Item
Lineare Formel:
(C6H10O5)n
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.25
Biologische Quelle
(Leuconostoc spp)
Qualitätsniveau
Form
crystalline
solid
Mol-Gew.
Mr 15,000-25,000
Farbe
colorless
Löslichkeit
water: 0.5 g/5mL, colorless
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChIKey
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Dextran ist ein verzweigtes Glukan, das aus linear α-(1→6)-verknüpften Glukoseeinheiten und Verzweigungen durch α-(1→3)-Bindungen besteht. Dextrane besitzen Molekülgrößen zwischen 10.000 und 150.000 Kd. Dextrane werden in vielen Anwendungen als Volumenexpander, Stabilisatoren, Matrixbestandteile, Bindungsplattformen, Schmiermittel und Komponenten für die physikalische Struktur eingesetzt.
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Dextranen für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Antitumor activity of sorafenib-incorporated nanoparticles of dextran/poly(DL-lactide-co-glycolide) block copolymer.
Kim DH, Kim MD, Choi CW, et al.
Nano Letters, 7, 91-91 (2012)
Molecular Weight Effects on the Miscibility Behavior of Dextran and Maltodextrin with Poly(vinylpyrrolidone).
Van Eerdenbrugh B, Taylor LS.
Pharmaceut. Res., doi: 10-doi: 10 (2012)
Yuichi Ozaki et al.
Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society, 76(4), 922-927 (2012-02-04)
Although an intracoronary frequency-domain optical coherence tomography (FD-OCT) system overcomes several limitations of the time-domain OCT (TD-OCT) system, the former requires injection of contrast media for image acquisition. The increased total amount of contrast media for FD-OCT image acquisition may
Melda Altikatoglu et al.
Artificial cells, blood substitutes, and immobilization biotechnology, 40(4), 261-265 (2012-01-28)
In the present study, the stabilizing effect of dextrans as additives on the denaturation and inactivation of glucose oxidase (GOD) was investigated. Three different molecular weighted dextrans (M(w) 17.5, 75, 188 kD) were used with different concentrations. Dramatically increased enzyme
Yonggang Liu et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(8), 3831-3839 (2012-02-02)
We studied the interfacial tension between coexisting phases of aqueous solutions of dextran and polyethylene glycol. First, we characterized the phase diagram of the system and located the binodal. Second, the tie lines between the coexisting phases were determined using