Merck
309M-1
Sigma-Aldrich
Oct-4 (MRQ-10) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
diluted ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MRQ-10, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (309M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (309M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (309M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (309M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (309M-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
Isotyp
IgG
Kontrolle
seminoma
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
nuclear
Angaben zum Gen
human ... POU5F1(5460)
Allgemeine Beschreibung
Oct-4 ist ein Transkriptionsfaktor, der an der Regulation und Aufrechterhaltung der Pluripotenz in embryonalen Stammzellen und primordialen Keimzellen beteiligt ist. Oct-4-Immunreaktivität wurde in gonadalen und extragonadalen Seminomen, Dysgerminomen und embryonalen Karzinomen nachgewiesen. Zudem unterstützt der immunhistochemische Nachweis von Oct-4 die Beurteilung von intratubulären Keimzellneoplasien (ICGN).
Oct-4 ist ein Transkriptionsfaktor, der die Pluripotenz in embryonalen Stammzellen und Keimzellen erhält und reguliert. Anti-Oct-4 besitzt eine hohe Sensitivität und Spezifizität in Seminom/Dysgerminom, embryonalem Karzinom und der Keimzellkomponente von Gonadoblastom durch nukleare Immunfärbung. Klarzellenkarzinom kann in die Differenzialdiagnose von Dysgerminom eindringen, da beide in Nestern oder Tubuli wachsen können, Klarzellen enthalten und ein auffälliges entzündliches Infiltrat (Lymphozyten in Dysgerminom und Plasmazellen in Klarzellkarzinom) aufweisen. In einer Studie zur Anti-Oct-4-Färbung in Klarzellkarzinomen waren 4 von 14 Tumoren fokal positiv. In einer anderen Studie waren 49 Endometriumkarzinome Oct-4-negativ. Selten kann Dysgerminom ein morphologisches Aussehen aufweisen, das mit Keimstrang-Stromatumoren überlappt, insbesondere mit schlecht differenzierten Sertoli-Zelltumoren. In zwei Studien waren jedoch alle Keimstrang-Stromatumore der Hoden und Granulosazelltumore der Eierstöcke Oct-4-negativ.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
Oct-4-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 309S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
K Biermann et al.
Histopathology, 49(3), 290-297 (2006-08-22)
To compare the suitability of new seminoma markers including transcription factors AP-2gamma, OCT3/4 and M2A for detection of metastatic and extragonadal seminomas with the two well-known markers c-KIT and PLAP. The immunohistochemical distribution of PLAP, c-KIT, M2A, AP-2gamma and OCT3/4
Patricia M Baker et al.
International journal of gynecological pathology : official journal of the International Society of Gynecological Pathologists, 24(1), 39-55 (2005-01-01)
Immunohistochemistry has become an important tool in the diagnosis of ovarian tumors. This article reviews the role of immunohistochemistry in the differential diagnosis of the three main categories of ovarian tumors, with emphasis on recently developed antibodies. In the surface
Chien-Jui Cheng et al.
Journal of biomedical science, 14(6), 797-807 (2007-08-09)
Testicular germ cell tumors (TGCTs), comprised of seminomas and non-seminomas, are derived from premalignant and noninvasive intracellular germ cell neoplasias. Among TGCTs, seminomas are believed to resemble a transformed state of primordial germ cells (PGCs) and are known to exhibit
Martine Cools et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 91(6), 2404-2413 (2006-04-13)
The purpose of the study was to define the histological origin of gonadoblastomas, allowing the identification of high-risk patients. Sixty paraffin-embedded gonadectomy or gonadal biopsy samples of 43 patients with gonadal dysgenesis were selected from our archives. We studied the