Merck
27597
Sigma-Aldrich
Coenzym Q9
≥96.0% (HPLC)
Synonym(e):
Q-9, Ubichinon-45, Ubichinon-9
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C54H82O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
795.23
Beilstein:
1900081
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.51
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (HPLC)
Form
powder
Anwendung(en)
cell analysis
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COC1=C(OC)C(=O)C(C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C)=C(C)C1=O
InChI
1S/C54H82O4/c1-40(2)22-14-23-41(3)24-15-25-42(4)26-16-27-43(5)28-17-29-44(6)30-18-31-45(7)32-19-33-46(8)34-20-35-47(9)36-21-37-48(10)38-39-50-49(11)51(55)53(57-12)54(58-13)52(50)56/h22,24,26,28,30,32,34,36,38H,14-21,23,25,27,29,31,33,35,37,39H2,1-13H3/b41-24+,42-26+,43-28+,44-30+,45-32+,46-34+,47-36+,48-38+
InChIKey
UUGXJSBPSRROMU-WJNLUYJISA-N
Allgemeine Beschreibung
Coenzym Q9 (Ubichinon-9, Ubi-9) ist ein 9-Isoprenylgruppen-Mitglied der Ubichinonfamilie, die eine chemische Chiningruppe teilen, sich aber in der Anzahl der chemischen Isoprenyluntereinheiten in ihrer Kette unterscheiden. Die CoQ-Verbindungen sind fettlösliche Komponenten von Zellmembranen.
Anwendung
Coenzym Q9 (Ubichinon-9, Ubi-9) kann zur Untersuchung von Ubichinonen in vivo und in vitro eingesetzt werden. Coenzym Q9 kann als Referenzverbindung bei analytischen Verfahren, welche spezifische Ubichinonwerte unter verschiedenen physiologischen und pathologischen Bedingungen und in Nahrungsmittelvorräten untersuchen eingesetzt werden.
Coenzym Q9 wurde verwendet, um seine Beeinflussung beim Nachweis des Coenzyms Q10 (CoQ10) mittels Fluoreszenzspektrophotometer (FS-ECA) zu untersuchen. Es wurde auch als Analyt bei der chromatographischen Analyse von verschiedenen biologischen Proben, welche verschiedenen genetischen Bedingungen entsprechen, eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Das Coenzym Q (CoQ) kann mehrere Funktionen ausüben, z. B. Elektronen- und Protonentransport. CoQ9 übt ähnliche Funktionen aus wie CoQ10 als das native CoQ in Caenorhabditis elegans. CoQ9 sowie andere CoQ-Moleküle können eine Auswirkung auf die Lebenspanne von Zellen haben, und diese Moleküle werden in solchen Studien zunehmend verwendet.
Verpackung
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschmolzenen Einsatzes.
Sonstige Hinweise
Ein wirksamer Elektronen- und Protonentranslokator in Liposomsystemen; verhindert das Auftreten von Adriamycin®-assoziierten kardiotoxischen Phänomenen bei Mäusen und Kaninchen.
Rechtliche Hinweise
Adriamycin is a registered trademark of RDF Pharmacia & Upjohn S.P.A.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Carmen Venegas et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(22), 12102-12108 (2011-10-20)
Virgin argan oil possesses high antioxidant capacity (AC), which may be partially explained by its high content in antioxidant molecules such as polyphenols and tocopherols. However, the content in other antioxidant molecules, for example, coenzyme Q10 (CoQ(10)), coenzyme Q9 (CoQ(9))
Yuzuru Akamatsu
Proceedings of the Japan Academy. Series B, Physical and biological sciences, 88(10), 536-553 (2012-12-12)
By using "our devised up-to-the-second technique" over 30 years ago, we succeeded in the first isolation in the world of the three different kinds of mammalian cell mutants defective in the biosynthesis on each of phosphatidylserine (PS), cardiolipin (CL) and
13 C-isotope-based protocol for prenyl lipid metabolic analysis in zebrafish embryos
Mugoni V, et al.
Nature Protocols, 8(12), 2337-2337 (2013)
Adriamycin associated cardiotoxicity: research on prevention with coenzyme Q.
C Bertazzoli et al.
Pharmacological research communications, 9(3), 235-250 (1977-03-01)
G. Hauska
Dev. Bioenerg. Biomembr., 1, 177-177 (1977)