Merck
230R-1
Sigma-Aldrich
Caldesmon (E89) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
E89, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (230R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (230R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (230R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (230R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (230R-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
Isotyp
IgG
Kontrolle
appendix, breast
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
cytoplasmic
Allgemeine Beschreibung
Caldesmon ist ein regulatorisches Protein, das zusammen mit Aktin, Myosin, Tropomyosin und Calmodulin eine Rolle bei der Kontraktion der glatten Muskulatur spielt. Anti-Caldesmon-Antikörper markiert die glatte Muskulatur und Tumoren der glatten Muskulatur. Üblicherweise zeigt er auch eine Expression in epitheloiden Mesotheliomen, aber nicht in serösen Ovarialkarzinomen.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
Caldesmon-positive Kontroll-Objektträger, Produkt-Nr. 230S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
K Watanabe et al.
Human pathology, 30(4), 392-396 (1999-04-20)
h-Caldesmon (h-CD) is a protein combined with actin and tropomyosin that regulates cellular contraction. h-CD has been thought to be expressed exclusively in vascular and visceral smooth muscle cells (SMC). We examined h-CD expression immunohistochemically in tumors with SMC and
Camilla E Comin et al.
The American journal of surgical pathology, 30(4), 463-469 (2006-04-21)
Although a large number of immunohistochemical markers that can facilitate the differential diagnosis between epithelioid pleural mesothelioma and lung adenocarcinoma involving the pleura have proven to be valuable, no single antibody has demonstrated absolute sensitivity and/or specificity in making this
W Glenn McCluggage
Advances in anatomic pathology, 11(3), 162-171 (2004-04-21)
In recent years there have been a plethora of publications regarding the value of immunohistochemical studies in diagnosis in gynecological pathology. In many instances, papers are published initially that suggest that a certain antibody or panel of antibodies is of
Markku Miettinen et al.
Archives of pathology & laboratory medicine, 130(10), 1466-1478 (2006-11-09)
Gastrointestinal stromal tumors (GISTs) are specific, generally Kit (CD117)-positive, mesenchymal tumors of the gastrointestinal tract encompassing a majority of tumors previously considered gastrointestinal smooth muscle tumors. They are believed to originate from interstitial cells of Cajal or related stem cells.
Camilla E Comin et al.
The American journal of surgical pathology, 31(8), 1139-1148 (2007-08-02)
Distinguishing between epithelioid peritoneal mesothelioma and papillary serous carcinomas involving the peritoneum may be very difficult, owing to overlapping morphologic features. Immunohistochemistry may facilitate establishing a correct diagnosis, but, as no single antibody has demonstrated absolute sensitivity and specificity for