Merck
125M-1
Sigma-Aldrich
CD25 (4C9) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4C9, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (125M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (125M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (125M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (125M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (125M-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10-1:50
Isotyp
IgG2b
Kontrolle
lesions of mastocytosis
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
cytoplasmic, membranous
Angaben zum Gen
human ... IL2RA(3559)
Allgemeine Beschreibung
Nach dem Klassifizierungssystem der Weltgesundheitsorganisation ist das wesentliche diagnostische Kriterium für den Knochenmarkbefall durch systemische Mastozytose (SM) das Vorhandensein dichter Aggregate (>15 Zellen) von Mastzellen. Die Expression von CD25, einem Rezeptor mit geringer Affinität zu Interleukin-2 (IL-2), ist eine zuverlässige Diagnosemethode zur Unterscheidung von neoplastischen Mastzellaggregaten von reaktiven Proliferationen und ist deshalb in letzter Zeit zu einem geringfügigeren Kriterium für die Diagnose von SM geworden. Hahn et al. haben gezeigt, dass aberrante Färbungen von Mastzell-Clustern durch Anti-CD25-Antikörper in GI-Biopsien ein wesentlicher diagnostischer Hinweis auf SM waren. Anti-CD25-Antikörper ist auch hilfreich bei der Identifizierung von Mastzellen in Hautbiopsien im Zusammenhang mit Urticaria Pigmentosa, die auf systemische Mastozytose hindeuten. Die Quantifizierung regulatorischer T-Zellen (Treg) im Zusammenhang mit Leberzellkarzinomen (HCC) wird als unabhängiger Vorhersagefaktor für das erneute Auftreten von Tumoren nach einer Leberresektion wegen HCC verwendet. Außerdem ist der prozentuale Anteil von tumorinfiltrierenden regulatorischen CD25+FOXP3+ T-Zellen in den Tumorzellen im Tumorparenchym und an seiner Peripherie bei wiederkehrenden kutanen Melanomen wesentlich höher als bei nicht wiederkehrenden Melanomen.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
CD25-Objektträger für positive Kontrollen, Produktnr. 125S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sameer A Siddiqui et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 13(7), 2075-2081 (2007-04-04)
Regulatory T cells (Tregs) have been implicated as inhibitors of antitumoral immunity, and evidence suggests that elimination of Tregs may augment natural and pharmacologic immunity. We tested for the presence of putative Tregs within renal cell carcinoma (RCC) tumors. We
Clelia Miracco et al.
Oncology reports, 18(5), 1115-1122 (2007-10-05)
Tumour-infiltrating lymphocytes (TILs) represent the local immune response to cancer, however, their correlation with tumour behaviour is not unanimously considered in the literature. Most studies have not characterized TILs, that are known to comprise distinct subsets, bearing different roles in
Travis J Hollmann et al.
The American journal of surgical pathology, 32(1), 139-145 (2007-12-29)
Urticaria pigmentosa (UP) is a clinicopathologic term used to describe reddish-brown cutaneous macules and papules, characterized histologically by mast cell infiltration of the papillary and upper reticular dermis and reactive basal hyperpigmentation of the overlying epidermis. Although typically a benign
Hejin P Hahn et al.
The American journal of surgical pathology, 31(11), 1669-1676 (2007-12-07)
Systemic mastocytosis (SM) is characterized by the accumulation of neoplastic mast cells in bone marrow and other organs. Gastrointestinal (GI) symptoms are common in both SM and cutaneous mastocytosis [urticaria pigmentosa (UP)], and are usually caused by the release of