Merck
108R-1
Sigma-Aldrich
CD8 (SP16) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SP16, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (108R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (108R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (108R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (108R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (108R-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotyp
IgG1
Kontrolle
tonsil
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
membranous
Angaben zum Gen
human ... CD8A(925)
Allgemeine Beschreibung
Anti-CD8 ist ein T-Zell-Marker für den Nachweis von zytotoxischen/Suppressor-Lymphozyten. CD8 ist auch auf NK-Zellen, auf den meisten Thymozyten, auf einer Subpopulation der Null-Zellen und auf Knochenmarkzellen nachweisbar. Dieser Antikörper kann zusammen mit anderen Markern dazu dienen, zwischen reaktiven und neoplastischen T-Zellen zu unterscheiden. Die Expression von CD4 (+) und CD8 (+) oder das Fehlen einer Expression beider Marker in einer lymphoiden Population gilt als Nachweis eines Lymphombefalls. Die meisten T-Zell-Lymphome/Leukämien sind entweder CD8+ oder CD8- positiv, doch die CD8-Positivität ist auch ein Faktor gegen das Vorliegen von Mycosis fungoides, da diese insgesamt CD8-negativ ist. Nur selten markiert Anti-CD8 nicht-hämatolymphoide Neoplasmen.
Verlinkung
CD8-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 108S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Diagnostic Immunohistochemistry: Theranostic and Genomic Applications (2006)
Reactive Lymphadenopathies
Chan J, Tsang W
Pathology of Lymph Nodes, Churchill Livingstone, 81-167 (1996)
Peiguo G Chu et al.
American journal of clinical pathology, 120(1), 64-70 (2003-07-18)
We studied the expression of CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD56, and CD138 in 447 cases of common human neoplasms with epithelioid features. CD2, CD3, CD4, and CD8 antigens were detected in none of 447 cases of nonhematopoietic tumors.
G Gaidano et al.
Leukemia, 14(4), 563-566 (2000-04-14)
In recent times, the field of B cell lymphoma histogenesis has progressed rapidly due to the increasing availability of histogenetic markers. Genotypic markers of B cell histogenesis are represented by mutations of IgV and BCL-6 genes, which are somatically acquired
V Bakels et al.
The American journal of pathology, 150(6), 1941-1949 (1997-06-01)
Differentiation between cutaneous pseudo-T-cell lymphomas and cutaneous T-cell lymphomas (CTCLs) may be extremely difficult. In this study, it was investigated whether demonstration of an aberrant phenotype and detection of clonal T-cell receptor gamma (TCR gamma) gene rearrangements can be used