10112301
P4E6 cell line
human prostate, Epithelial
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
P4E6 cell line,
Biologische Quelle
human prostate
Qualitätsniveau
Wachstumsmodus
Not specified
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produkte
Stains positive for pancytokeratin, cytokeratin 8, vimentin (weak) and chromogranin A. Prostate markers expressed include prostate specific antigen (PSA) prostate specific membrane antigen (PSMA), negative for expression of androgen receptor (AR).
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Ursprung der Zelllinie
DNA-Profil
Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 7,8
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 17,19
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)