Wichtige Dokumente
03819
Ethylenglykol-monododecylether
BioXtra, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
2-(Dodecyloxy)-ethanol, C12E1, Dodecylglykol
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
non-ionic
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioXtra
Assay
≥99.0% (GC)
Mol-Gew.
230.39 g/mol
Brechungsindex
n20/D 1.446
Dichte
0.873 g/mL at 20 °C (lit.)
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
CCCCCCCCCCCCOCCO
CCCCCCCCCCCCOCCO
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3
InChIKey
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves