Wichtige Dokumente
02744
Atto 655-Streptavidin
BioReagent, suitable for fluorescence
Synonym(e):
Streptavidin-Atto 655
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
ATTO-TEC GmbH
Löslichkeit
DMF: soluble
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
Fluoreszenz
λex 655 nm; λem 680 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Eignung
suitable for fluorescence
suitable for gel electrophoresis
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable