Wichtige Dokumente
00457
Magnesiumchlorid -Lösung
0.1 M
Synonym(e):
Additiv Screening-Lösung 22/Kit.-Nr. 78374
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Konzentration
0.1 M
Dichte
1.01 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[Mg]Cl
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves