Wichtige Dokumente
P1147
Kaliumacetat
ReagentPlus®, ≥99.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.0000001 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.0%
Form
powder or crystals
pH-Wert
7-9 (25 °C, 98.2 g/L)
Dichte
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
SMILES String
[K+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable