Wichtige Dokumente
M1136
Quecksilber(II)-chlorid
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
Quecksilberchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1.3 mmHg ( 236 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: mercury
mp (Schmelzpunkt)
277 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
It may be used as a catalyst for the addition reaction between aromatic amines and terminal acetylenes.[4] It may also be used in the synthesis of [(HgCl2)2(HgCl2)(2-bppt)]n where 2-bppt= bis[4-(pyridine-2-yl)pyrimidin-2-ylthio]methane.[5]
It assists in the following reactions:
- Cyclization of amidinothioureas with phenyl hydrazine to afford 3-amino-1,2,4-triazole derivatives.[6]
- Cyclization-rearrangement of O-propargyl glycolaldehyde dithioacetals leading to the formation of 3-pyranones.[7]
- Reductive dimerization and cyclization of α,β-unsaturated ketones to generate 3,4-trans-diarylcyclopentanols.[8]
Qualität
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)