Wichtige Dokumente
909009
Ammoniumthiocyanat
free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥97.5%
Synonym(e):
Ammoniumrhodanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Produktlinie
Redi-Dri™
Assay
≥97.5%
Form
powder
pH-Wert
4.5-6 (25 °C, 5% in water)
mp (Schmelzpunkt)
152-154 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Fe: ≤3 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES String
N.SC#N
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
InChIKey
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Increased efficiency –Eliminate time and effort of loosening hardened powders
- Safety– Avoid risks of using tools of force to break up clumps
- Economy –Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured quality –Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?