793604
Kaliumbromid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
free-flowing
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Assay
≥99%
Form
powder
pH-Wert
5-6 (25 °C, 119 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
734 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable