71800
Natriumoxalat
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (RT)
Synonym(e):
Ethandisäure Natriumsalz, Oxalsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (RT)
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤0.002% ammonium (NH4)
Verlust
≤0.01% loss on drying, 105 °C
pH-Wert
7-8.5 (25 °C, 2.5% in H2O)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable