Wichtige Dokumente
516813
Wasserstoffperoxid -Lösung
50 wt. % in H2O, stabilized
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
suitable for EPA 200.7
Qualitätsniveau
Dampfdruck
23.3 mmHg ( 30 °C)
Assay
48-52% H2O2 basis (by KMnO4, titration)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
Konzentration
50 wt. % in H2O
mp (Schmelzpunkt)
−40 °C
Dichte
1.197 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChIKey
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Epoxidation of alkenes in the presence of homogeneous metal catalyst.
- Oxidative halogenation in the presence of metal catalyst.
- Oxidation of sulfides to sulfoxides and sulfones in the presence of polymer immobilised catalyst.
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable