Merck
459747
Sigma-Aldrich
Cyclopentan
reagent grade, 98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
70.13
Beilstein:
1900195
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
~2 (vs air)
Dampfdruck
5.3 psi ( 21 °C)
9.9 psi ( 38 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
682 °F
Expl.-Gr.
8.7 %
Brechungsindex
n20/D 1.405 (lit.)
bp
50 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−94 °C (lit.)
Dichte
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCCC1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
InChIKey
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Cyclopentan (CP), ein Cycloalkan, ist eine brennbare Flüssigkeit mit einem breiten industriellen Anwendungsspektrum. Die Kristallstruktur von CP ist anhand des Laser-Raman-Spektrums bei 85 K und der Infrarotspektren über einen Temperaturbereich zwischen 4000–200cm-1 untersucht worden. Die Auswirkung der Trägermaterialien auf die Reaktionseigenschaften der von diesen getragenen Metallkatalysatoren in heterogenen metallkatalysierten Reaktionen ist anhand der Wasserstoff-/Deuterium-Austauschreaktion im CP untersucht worden. Es ist über pyrolytische Reaktionsprozesse von CP berichtet worden.
Anwendung
  • Ellagitannins and Related Compounds from Penthorum chinense.: Cyclopentan wird bei der Extraktion und chemischen Analyse von Ellagitanninen aus Penthorum chinense verwendet, was seine Nützlichkeit bei der Isolierung und Untersuchung von Naturprodukten unter Beweis stellt. Die Forschung unterstreicht die Rolle der Cyclopentane bei der Entdeckung von bioaktiven Verbindungen mit potenziellen pharmazeutischen Anwendungen (Era M et al., 2019).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Emma B A Hinderink et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 116, 717-723 (2019-02-06)
Dynamic flavor release curves from chewing gum were measured using an Artificial Mouth coupled to the AFFIRM®. A flavor distribution model for chewing gum is proposed, where flavor is present as droplets in both the hydrophilic (water-soluble) and the hydrophobic
Laser Raman Spectrum of Crystalline Cyclopentane-d 0 and-d 10.
Schettino V and Marzocchi MP.
J. Chem. Phys. , 57(10), 4225-4229 (1972)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 293-293 (1994)
Shingo Yokota et al.
Carbohydrate polymers, 226, 115293-115293 (2019-10-05)
Cellulose nanofibrils prepared by aqueous counter collision (ACC-nanocelluloses) have specific properties. In this study, the use of ACC-nanocelluloses as emulsifiers and stabilizers was investigated. Oil-in-water Pickering emulsions with long-term stabilities were easily prepared by ultrasonically mixing aqueous ACC-nanocellulose dispersions with
Thermal decomposition of cyclopentane and related compounds.
Tsang W.
International Journal of Chemical Kinetics, 10(6), 599-617 (1978)