Wichtige Dokumente
438081
Phosphorsäure
ACS reagent, ≥85 wt. % in H2O
Synonym(e):
Orthophosphorsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.4 (vs air)
Dampfdruck
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥85% (with NaOH, titration)
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
≥85 wt. % in H2O
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
Reducing substances, passes test
≤0.001% volatile acids (as CH3COOH)
Farbe
APHA: ≤10
bp
158 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
~40 °C (lit.)
Dichte
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤3 ppm
nitrate (NO3-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Kationenspuren
As: ≤1 ppm
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.02%
Mn: ≤0.5 ppm
Na: ≤0.025%
Sb: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChIKey
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SRC(6714)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Als externer Standard für die Analyse der Lipidzusammensetzung in humaner weißer Substanz mittels 31P-NMR-Spektroskopie.
- Als externer Standard bei der säurelabilen Phosphorylierung von Histon H4 mittels 31P-NMR-Spektroskopie.
- Als Referenzstandard zur Untersuchung der vorhandenen Oberflächenspezies an Natriumphosphaten auf Kieselgel-/Aluminiumoxidträgern mittels MAS31P-NMR- und FTIR-Spektroskopien vor und nach der Reaktion.
- Als Katalysator in der Dampfphase der Fries-Umlagerung von Phenylacetat bei 623 K über eine Reihe von oberflächenmodifizierten und nicht modifizierten ZSM-5.
- Als umweltfreundliches Reagenz zum Entfernen von Schutzgruppen wie tert-Butylcarbamaten, tert-Butylestern und tert-Butylethern.
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable