Wichtige Dokumente
431583
Kaliumbicarbonat
≥99.95% trace metals basis, 99.7-100.5% dry basis
Synonym(e):
Kaliumhydrogencarbonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for inorganic trace analysis
Qualitätsniveau
Assay
≥99.95% trace metals basis
99.7-100.5% dry basis
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.003% S compounds
≤0.01% insolubles
<500 ppm total metallic impurities (excluding Na)
Löslichkeit
water: soluble 362 g/L at 25 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
Kationenspuren
NH4+: ≤5 ppm
Na: ≤0.03%
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES String
[K+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?