Merck
383082
Sigma-Aldrich
Cadmiumsulfat
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Lineare Formel:
CdSO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.47
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.24
Assay:
≥99.0%
Qualität:
ACS reagent
Form:
powder or crystals
Löslichkeit:
water: soluble
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cadmium
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
Verlust
≤1.0% loss on drying
Löslichkeit
water: soluble
Anionenspuren
NO3- and NO2-: ≤0.003%
chloride (Cl-): ≤0.001%
Kationenspuren
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.003%
Zn: ≤0.05%
SMILES String
[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cd.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChIKey
QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Cadmium sulfate is water soluble, toxic cadmium salt which is one of the main source of cadmium in the environment. Cadmium is an environmental pollutant and a suspected carcinogen. The role of cadmium sulfate in inducing aneuploidy and modulation of genomic DNA-methylation status has been studied in a pig Robertsonian translocation model.
Anwendung
Applied in the formation of novel two-dimensional Cd-SCN coordination solids with unusual and tailorable, checkerboard- or herringbone-patterned structures these structures are important steps toward technologically useful materials.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Bone,Kidney,Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Toxic effect of heavy metals in livestock health.
Raikwar MK, et al.
Veterinary world, 1(1), 28-30 (2008)
Shape-controlled synthesis of CdCO3 microcrystals and corresponding nanoporous CdO architectures.
Jia Y, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 2(27), 10251-10254 (2012)
Use of polyazaheterocycles in the assembly of new cadmium sulfate frameworks: synthesis, structure, and properties.
Paul AK, et al.
Crystal Growth & Design, 10(9), 4161-4175 (2010)
Synthesis, characterization and photocatalytic activity of CdS-montmorillonite nanocomposites.
Boukhatem H, et al.
Applied Clay Science, 72, 44-48 (2013)
Optical study of the effect of cadmium sources on nano-crystalline CdS thin films.
Sanap VB and Pawar BH.
Chalcogenide Lett, 7, 227-231 (2010)