Wichtige Dokumente
34857
1,4-Dioxan
suitable for HPLC, ≥99.5%
Synonym(e):
Diethylenoxid, Dioxan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
356 °F
Expl.-Gr.
22 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% peroxides (as H2O2)
≤0.05% water (Karl Fischer)
Durchlässigkeit
220 nm, ≥20%
270 nm, ≥80%
300 nm, ≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
pH-Wert
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
bp
100-102 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
10-12 °C (lit.)
Dichte
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
UV-Absorption
λ: 220 nm Amax: ≤0.70
λ: 235 nm Amax: ≤0.50
λ: 250 nm Amax: ≤0.20
λ: 270 nm Amax: ≤0.10
λ: 295-400 nm Amax: ≤0.01
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChIKey
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- HPLC
- Spektrophotometrie
- Rückstandsanalysen
- LC-MS-Anwendungen
Es wurde als Lösungsmittel für Folgendes beschrieben:
- HPLC-MS-Studie von fettlöslichen Vitaminen
- GC-MS-Analyse von Phthalaten in Luft am Arbeitsplatz
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup