Merck
244252
Sigma-Aldrich
Perchlorsäure
ACS reagent, 70%
Synonym(e):
PCA
About This Item
Lineare Formel:
HClO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdruck
6.8 mmHg ( 25 °C)
Assay
70%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Methode(n)
toxicology assay: suitable
Verunreinigungen
≤0.001% N compounds
≤5 ppm Silicate and phosphate (as SIO2)
Glührückstand
≤0.003%
Farbe
APHA: ≤10
Dichte
1.664 g/mL at 25 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Kationenspuren
Fe: ≤1 ppm
heavy metals: ≤1 ppm (by ICP)
SMILES String
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChIKey
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Perchlorsäure (HClO4), eine Sauerstoffsäure von Chlor, ist von Natur aus sehr sauer. Bei der Auflösung von Perchlorsäure in Wasser werden Hydrate dieser Säure gewonnen.
Anwendung
Perchlorsäure wird zur Deaktivierung von Chloramin T während des spektrophotometrischen Nachweises des Kollagengehalts der Sehnen und Sehnenkonstrukte des Tibialis Anterior (TA) in Ratten verwendet.
Es kann auch in den folgenden Studien eingesetzt werden:
  • Nachweis des reduzierten Glutathion (GSH)- und oxidierten Glutathion (GSSG)-Gehalts in Lebergeweben durch die Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC).
  • Als Oxidationsmittel bei der Bestimmung von Schwefel (S) in Pflanzenproben.
  • Als Lösungsmittel zur Auflösung von Plutonium.
Verpackung
In polybeschichteten Flaschen erhältlich: Produktnummern 244252-2.5L-CB
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sarah Calve et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 108(4), 875-881 (2010-01-30)
Tissue-engineered tendons, derived from an autologous cell source, have the potential to provide an ideal replacement graft that is biologically compatible and has the ability to adapt to the specific mechanical requirements of the in vivo environment. Scaffold-free tendon constructs
E Driehuis et al.
PloS one, 15(5), e0231588-e0231588 (2020-05-19)
We have recently established a protocol to grow wildtype human oral mucosa organoids. These three-dimensional structures can be maintained in culture long-term, do not require immortalization, and recapitulate the multilayered composition of the epithelial lining of the oral mucosa. Here
Sulfur in plant materials by digestion with nitric and perchloric acid.
Blanchar RW, et al.
Soil Science Society of America Journal. Soil Science Society of America, 29(1), 71-72 (1965)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 790-790 (1994)
Taro Takami et al.
Cancer research, 67(20), 9844-9851 (2007-10-19)
Hepatocyte growth factor (HGF) has been reported to have both positive and negative effects on carcinogenesis. Here, we show that the loss of c-Met signaling in hepatocytes enhanced rather than suppressed the early stages of chemical hepatocarcinogenesis. c-Met conditional knockout