Merck
239313
Sigma-Aldrich
Natriumsulfat
ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, granular
About This Item
Lineare Formel:
Na2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.04
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
anhydrous
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
granular
Verunreinigungen
≤0.01% insolubles
≤5 ppm N compounds
Verlust
≤0.5% loss on ignition
pH-Wert
5.2-9.2 (25 °C, 5%)
mp (Schmelzpunkt)
884 °C (lit.)
Dichte
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Kationenspuren
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Natriumsulfat (wasserfrei) kann als Katalysator bei der Synthese von 1,3-Diaryl-2-propen-1-on-oxim durch Kondensation von 1,3-Diaryl-2-propen-1-on mit Hydroxylaminhydrochlorid in Ethanol dienen.
NaSO4 kann auch als Trocknungsmittel bei der organischen Synthese zur Entfernung von Wasserspuren aus organischen Extrakten verwendet werden. Es wird für die Trocknung fast aller Arten von Verbindungen genutzt, einschließlich Fettsäuren, Aldehyde, Ketone sowie Alkyl- und Arylhalogenide.
Rechtliche Hinweise
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of 3-and 5-Alkyl-6-alkyl (aryl) tetrahydropyran-2, 4-diones by the Condensation of ?-Oxo Acid Esters with Aldehydes and Ketones
Lokot, IP, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 37(6), 707-714 (2001)
Improved Synthesis of 1, 3-Diaryl-2-propen-1-one Oxime in the Presence of Anhydrous Sodium Sulfate
Xu Xiaoya, et al.
Chin. J. Chem., 29(12), 2781-2784 (2011)
Chromatographic characterization of the crambe (Crambe abyssinica Hochst) oil and modeling of some parameters for its conversion in biodiesel
Silveira EV, et al.
Industrial Crops and Products, 97, 545-551 (2017)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 405-405 (1994)
The use of sodium sulfate as the globulin precipitant in the determination of proteins in blood.
Howe PE.
The Journal of Biological Chemistry, 49(1), 93-107 (1921)