Wichtige Dokumente
209279
Titan(II)-hydrid
−325 mesh, 98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Selbstzündungstemp.
437 °F
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: titanium
reagent type: reductant
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Partikelgröße
−325 mesh
mp (Schmelzpunkt)
>400 °C (dec.)
Dichte
3.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
SMILES String
[H][Ti][H]
InChI
1S/Ti.2H
InChIKey
COEYXIBLSAIEKV-UHFFFAOYSA-N