Z532401
Aldrich® graduated cylinders with joint, Class A
female joint: ST/NS 24/40, volume 100 mL, accuracy: 0.50 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
female joint: ST/NS24/40
Leistungsmerkmale
subdivision 1.0 mL
Messbereich Volumen
100 mL, accuracy: 0.50 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Einfache metrische Scala. Auch als graduierte Destillationsvorlagen oder zusammen mit einem Septumadapter für air-sensitives verwendbar.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)