Y0002018
Rotigotin Unreinheit H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(2S)-5-Methoxy-N-propyl-N-[2-(thiophen-2-yl)-ethyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-2-amin, Methoxy rotigotine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
rotigotine
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)