Wichtige Dokumente
Y0001922
Rupatadinfumarat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
8-Chlor-11-{1-[(5-methyl-3-pyridinyl)-methyl]-4-piperidinyliden}-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin (E)-2-butendioat (1:1)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
rupatadine
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C26H26ClN3.C4H4O4/c1-18-13-19(16-28-15-18)17-30-11-8-20(9-12-30)25-24-7-6-23(27)14-22(24)5-4-21-3-2-10-29-26(21)25;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,6-7,10,13-16H,4-5,8-9,11-12,17H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
InChIKey
JYBLCDXVHQWMSU-WLHGVMLRSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)