Y0001877
Gadodiamid Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Dihydrogen[3,6,9-tris(carboxylatomethyl)-3,6,9- triazaundecanedioato-κ3N3,N6,N9-gadolinate](2-), Gd-DTPA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
gadodiamide
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Gd+3].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].N(C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C.N(C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C.[H+].[H+]
InChI
1S/C14H23N3O10.2C7H17NO5.Gd/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;2*1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);2*4-13H,2-3H2,1H3;/q;;;+3/p-3/t;2*4-,5+,6+,7+;/m.00./s1
InChIKey
LGMLJQFQKXPRGA-VPVMAENOSA-K
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)