Y0001829
Enalapril Unreinheit G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(2S)-2-[[(1S)-3-Cyclohexyl-1-(ethoxycarbonyl)-propyl]-amino]-propansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
enalapril
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H27NO4/c1-3-20-15(19)13(16-11(2)14(17)18)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h11-13,16H,3-10H2,1-2H3,(H,17,18)/t11-,13-/m0/s1
InChIKey
SSKKXRIKYHEFTJ-AAEUAGOBSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)