Wichtige Dokumente
Y0001705
Eplerenon für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Eplerenon, 9,11α-Epoxy-17-hydroxy-3-oxo-17alpha-pregn-4-en-7α,21-dicarbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
eplerenone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@]32[C@H]1C[C@@]4([C@@]6(OC(=O)CC6)CC[C@H]4[C@@H]3[C@@H](CC5=CC(=O)CC[C@@]52C)C(=O)OC)C
InChI
1S/C24H30O6/c1-21-7-4-14(25)10-13(21)11-15(20(27)28-3)19-16-5-8-23(9-6-18(26)30-23)22(16,2)12-17-24(19,21)29-17/h10,15-17,19H,4-9,11-12H2,1-3H3/t15-,16+,17-,19+,21+,22+,23-,24-/m1/s1
InChIKey
JUKPWJGBANNWMW-VWBFHTRKSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C2(4306)
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)