Wichtige Dokumente
Y0001591
Flutamid für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Flutamid, 2-Methyl-N-[4-nitro-3-(trifluormethyl)-phenyl]-propanamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
flutamide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11F3N2O3/c1-6(2)10(17)15-7-3-4-9(16(18)19)8(5-7)11(12,13)14/h3-6H,1-2H3,(H,15,17)
InChIKey
MKXKFYHWDHIYRV-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... AR(367)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)