Y0001569
Mesalazin Unreinheit C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Aminophenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
mesalazine, mesalamine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
170-175 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ccccc1O
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
InChIKey
CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
334.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
168 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)