Wichtige Dokumente
Y0001528
Picrotoxinin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
picrotoxinin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@]12OC(=O)[C@]([H])([C@@H]1C(C)=C)[C@]3(O)C[C@H]4O[C@]45C(=O)O[C@@]2([H])[C@]35C
InChI
1S/C15H16O6/c1-5(2)7-8-11(16)19-9(7)10-13(3)14(8,18)4-6-15(13,21-6)12(17)20-10/h6-10,18H,1,4H2,2-3H3/t6-,7+,8+,9-,10-,13-,14-,15+/m1/s1
InChIKey
PIMZUZSSNYHVCU-KBLUICEQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)