Wichtige Dokumente
Y0001467
Amikacin Unreinheit I
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(S)-(−)-4-Amino-2-hydroxybuttersäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
amikacin
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
200-203 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NCC[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-2-1-3(6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
InChIKey
IVUOMFWNDGNLBJ-VKHMYHEASA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)