Merck
Y0001352
Nicergolin für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Nicergolin, 5-Brom-nicotinsäure-10-methoxy-1,6-dimethylergolin-8-methylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H26BrN3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
484.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nicergoline
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@]12Cc3cn(C)c4cccc(c34)[C@]1(C[C@@H](COC(=O)c5cncc(Br)c5)CN2C)OC
InChI
1S/C24H26BrN3O3/c1-27-13-17-8-21-24(30-3,19-5-4-6-20(27)22(17)19)9-15(12-28(21)2)14-31-23(29)16-7-18(25)11-26-10-16/h4-7,10-11,13,15,21H,8-9,12,14H2,1-3H3/t15-,21-,24+/m1/s1
InChIKey
YSEXMKHXIOCEJA-FVFQAYNVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Nicergoline for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Su-Young Kim et al.
Current eye research, 36(1), 29-33 (2010-12-23)
We wanted to investigate the effect of nicergoline on corneal nerve regeneration in rat corneas after photorefractive keratectomy (PRK). Twenty Sprague-Dawley male rats were divided into two groups, the control group and the group that had been treated with nicergoline
Mohamed I Walash et al.
Journal of AOAC International, 91(2), 349-359 (2008-05-15)
A rapid, simple, and highly sensitive second-derivative synchronous fluorometric method has been developed for the simultaneous analysis of binary mixtures of cinnarizine (CN) and nicergoline (NIC). The method is based upon measurement of the native fluorescence of these drugs at
V Vitton et al.
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, 18(11), 1031-1040 (2006-10-17)
A pontine centre located near the micturition centre controlling external anal sphincter (EAS) motility via noradrenergic neurones has been described in cats. The aim of this study was to determine (i) whether a similar centre controls EAS motility in humans
Tetsuya Mizuno et al.
Brain research, 1066(1-2), 78-85 (2005-12-06)
We examined the neuroprotective role of nicergoline in neuron-microglia or neuron-astrocytes co-cultures. Nicergoline, an ergoline derivative, significantly suppressed the neuronal cell death induced by co-culture with activated microglia or astrocytes stimulated with lipopolysaccharide (LPS) and interferon (IFN)-gamma. To elucidate the
Filippo Caraci et al.
Brain research, 1047(1), 30-37 (2005-05-11)
Nicergoline, a drug used for the treatment of Alzheimer's disease and other types of dementia, was tested for its ability to protect neurons against beta-amyloid toxicity. Pure cultures of rat cortical neurons were challenged with a toxic fragment of beta-amyloid