Wichtige Dokumente
Y0001333
Clopidogrel-hydrogensulfat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(S)-(2-Chlorphenyl)(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)-essigsäure-methylester -hydrogensulfat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
clopidogrel
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O.COC(=O)[C@@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t15-;/m0./s1
InChIKey
FDEODCTUSIWGLK-RSAXXLAASA-N
Angaben zum Gen
human ... P2RY12(64805)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)