Wichtige Dokumente
Y0001316
Tropicamid für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Tropicamid, N-Ethyl-2-phenyl-N-(4-pyridylmethyl)-hydracrylamid, Ro 1-7683
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tropicamide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(CO)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O2/c1-2-19(12-14-8-10-18-11-9-14)17(21)16(13-20)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,16,20H,2,12-13H2,1H3
InChIKey
BGDKAVGWHJFAGW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CHRM3(1131)
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)