Merck
Y0001162
Misoprostol für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Misoprostol, (±)-15-Deoxy-(16RS)-16-hydroxy-16-methylprostaglandin E1-methylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H38O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
382.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
misoprostol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCC(C)(O)C\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C22H38O5/c1-4-5-14-22(2,26)15-10-12-18-17(19(23)16-20(18)24)11-8-6-7-9-13-21(25)27-3/h10,12,17-18,20,24,26H,4-9,11,13-16H2,1-3H3/b12-10+/t17-,18-,20-,22?/m1/s1
InChIKey
OJLOPKGSLYJEMD-URPKTTJQSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTGER3(5733)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Misoprostol for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
PGE1 analog prodrug which is rapidly de-esterified to active "misoprostolic acid". Cited for extremely wide-ranging therapeutic effects, including prevention of NSAID-induced gastric ulceration, regulation of immunologic cascades, inhibition of platelet-activating factor (PAF), treatment of ethanol- and acetaminophen-induced hepatotoxicity and hepatitis, and stimulation of cartilage repair after injury.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christina S Chu et al.
Journal of the Royal Society of Medicine, 105(8), 336-347 (2012-08-22)
This article describes and critically appraises clinical trials assessing misoprostol effectiveness in preventing primary postpartum haemorrhage (PPH) in home and community settings in low- and middle-income countries. Of 172 identified studies of misoprostol use in labour only six fulfilled the
N P Polyzos et al.
Human reproduction update, 18(4), 393-404 (2012-05-01)
Although several randomized controlled trials (RCTs) have examined the effect of misoprostol prior to hysteroscopy for cervical dilatation, no solid conclusion has been reached. We therefore set out to perform a meta-analysis of RCTs. We searched MEDLINE, the ISI Web
J Hua et al.
BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, 120(5), 531-540 (2013-01-22)
The efficacy of misoprostol versus oxytocin for reducing blood loss during caesarean section remains unclear. To conduct a meta-analysis comparing the efficacy of misoprostol with that of oxytocin in reducing blood loss during caesarean section. We searched MEDLINE, Embase, the
Jeanine F Carbone et al.
Obstetrics and gynecology, 121(2 Pt 1), 247-252 (2013-01-11)
To test the hypothesis that use of the Foley bulb plus vaginal misoprostol will result in shorter induction-to-delivery time compared with vaginal misoprostol alone. We randomized 123 women undergoing induction of labor with singleton pregnancies at 24 weeks of gestation
V A Hundley et al.
BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, 120(3), 277-285 (2012-11-30)
Using misoprostol to prevent postpartum haemorrhage (PPH) in home-birth settings remains controversial. To review the safety and effectiveness of oral misoprostol in preventing PPH in home-birth settings. The Cochrane Library, PubMed, and POPLINE were searched for articles published until 31