Wichtige Dokumente
Y0001146
Cimetidin für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Cimetidin, SKF-92334
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cimetidine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CN\C(NC#N)=N\CCSCc1nc[nH]c1C
InChI
1S/C10H16N6S/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14)
InChIKey
AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HRH2(3274)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)