Merck
Y0001135
Raloxifenhydrochlorid für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Raloxifen -hydrochlorid, Keoxifen -hydrochlorid, LY 156758, [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-benzo[b]thien-3-yl][4-[2-(1-piperidinyl)-ethoxy]-phenyl]-methanon -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H27NO4S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
510.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
raloxifene
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].Oc1ccc(cc1)-c2sc3cc(O)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4
InChI
1S/C28H27NO4S.ClH/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)34-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)33-17-16-29-14-2-1-3-15-29;/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2;1H
InChIKey
BKXVVCILCIUCLG-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ESR2(2100)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Raloxifene hydrochloride for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Raloxifen ist ein selektiver Östrogenrezeptor-Modulator (SERM), es wirkt wie ein Anti-Östrogen in sowohl Brust- als auch Gebärmutter-Gewebe, während es östrogen in Knochen ist. Könnte gegen Östrogen-sensitive Tumore wirksam sein.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Heidi D Nelson et al.
Annals of internal medicine, 158(8), 604-614 (2013-04-17)
Medications to reduce risk for primary breast cancer are recommended for women at increased risk; however, use is low. To update evidence about the effectiveness and adverse effects of medications to reduce breast cancer risk, patient use of such medications
Tuan Hiep Tran et al.
International journal of pharmaceutics, 443(1-2), 50-57 (2013-01-16)
The aim of this study was to improve the physicochemical properties and bioavailability of a poorly water-soluble drug, raloxifene by solid dispersion (SD) nanoparticles using the spray-drying technique. These spray-dried SD nanoparticles were prepared with raloxifene (RXF), polyvinylpyrrolidone (PVP) and
Daniel J Schaid et al.
Genetic epidemiology, 37(3), 229-238 (2013-01-26)
Genome-wide association studies (GWAS) of complex traits have generated many association signals for single nucleotide polymorphisms (SNPs). To understand the underlying causal genetic variant(s), focused DNA resequencing of targeted genomic regions is commonly used, yet the current cost of resequencing
Aysegul Kavas et al.
Journal of biosciences, 38(1), 135-147 (2013-02-07)
The aim of this study was to investigate the effects of Raloxifene (Ral) on degeneration-related changes in osteoarthritis (OA)-like chondrocytes using two- and three-dimensional models. Five-azacytidine (Aza-C) was used to induce OA-like alterations in rat articular chondrocytes and the model
Suzanne B Coopey et al.
Breast cancer research and treatment, 136(3), 627-633 (2012-11-03)
Women with atypical ductal hyperplasia (ADH), atypical lobular hyperplasia (ALH), lobular carcinoma in situ (LCIS), and severe ADH are at increased risk of breast cancer, but a systematic quantification of this risk and the efficacy of chemoprevention in the clinical