Merck
Y0000882
Adrenalin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(−)-Epinephrin, (−)-Adrenalin, (R)-(−)-3,4-Dihydroxy-α-(methylaminomethyl)-benzylalkohol, L-Adrenalin, L-Epinephrin
About This Item
Lineare Formel:
(HO)2C6H3CH(OH)CH2NHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.20
Beilstein:
2368277
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
adrenaline
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
215 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3/t9-/m0/s1
InChIKey
UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Adrenaline EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Adrenoceptor-Agonist
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mark M Kushnir et al.
Clinical chemistry, 52(8), 1559-1567 (2006-06-17)
Congenital adrenal hyperplasia is a group of autosomal recessive disorders caused by a deficiency of 1 of 4 enzymes required for the synthesis of glucocorticoids, mineralocorticoids, and sex hormones. Analysis of 11-deoxycortisol (11DC), 17-hydroxyprogesterone (17OHP), 17-hydroxypregnenolone (17OHPr), and pregnenolone (Pr)
Michael B Levy et al.
Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology, 112(1), 58-63 (2013-12-18)
Avoidance strategies in patients with cow's milk allergy occasionally fail to protect these patients from inadvertent exposures, leading to life-threatening reactions. To assess the safety and efficacy of milk oral immunotherapy as an alternative therapeutic strategy. Patients (n = 280
Jonathan D Jacobs et al.
Pediatrics, 133(1), e8-13 (2013-12-18)
Research suggests that hypertonic saline (HS) may improve mucous flow in infants with acute bronchiolitis. Data suggest a trend favoring reduced length of hospital stay and improved pulmonary scores with increasing concentration of nebulized solution to 3% and 5% saline
A Sheikh et al.
Allergy, 64(2), 204-212 (2009-01-31)
Anaphylaxis is a serious allergic reaction that is rapid in onset and may cause death. Adrenaline is recommended as the initial treatment of choice for anaphylaxis. To assess the benefits and harms of adrenaline in the treatment of anaphylaxis. We
Phillip L Lieberman
The American journal of medicine, 127(1 Suppl), S6-11 (2014-01-05)
The International Classification of Diseases (ICD)-9 included a code only for anaphylactic shock. The improved ICD-10 coding defines the different symptoms and types of anaphylaxis and includes coding for anaphylaxis without shock. This new coding is consistent with the efforts