Merck
Y0000813
Bisoprolol für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Bisoprolol -hemifumarat (Salz), 1-[4-[[2-(1-Methylethoxy)-ethoxy]-methyl]-phenoxy]-3-[(1-methylethyl)-amino]-2-propanol -hemifumarat (Salz)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H31NO4 · .5C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
383.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
bisoprolol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCOC(C)C)cc1.CC(C)NCC(O)COc2ccc(COCCOC(C)C)cc2
InChI
1S/2C18H31NO4.C4H4O4/c2*1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*5-8,14-15,17,19-20H,9-13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
InChIKey
VMDFASMUILANOL-WXXKFALUSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRB1(153)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Bisoprolol for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Kardioselektiver β1-Adrenozeptor-Antagonist.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Heart
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Viktor Nagy
Orvosi hetilap, 154(44), 1731-1734 (2013-10-29)
The prevalence of chronic heart failure in Hungary is 1.6% in the adult population, but it occurs in 15-20% of subjects over 80 years of age. The base of treatment of heart failure is the blockade of the neuro-hormonal system
Masaki Hashiyada et al.
Legal medicine (Tokyo, Japan), 15(2), 103-105 (2012-12-12)
An elderly person died of uncontrolled bradycardia in a hospital. The doctor had prescribed 1.35 mg of bisoprolol fumarate orally, but a nurse mistakenly gave the patient 10 mg of the drug 9 hours prior to her death. Bisoprolol was
Benjamin J Hirsh et al.
Circulation. Heart failure, 5(5), 560-565 (2012-08-03)
Chronotropic incompetence is defined as the inability to reach 80% of heart rate (HR) reserve or 80% of the maximally predicted HR during exercise. The presence of chronotropic incompetence is associated with reduced peak oxygen consumption, and rate-responsive pacing therapy
Huichao Chang et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 71, 104-110 (2012-09-06)
A sensitive, specific liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method was established for the quantitative determination of amlodipine and bisoprolol, using clenbuterol as the internal standard (IS). The analytes and IS were isolated from 100μL plasma samples by a simple liquid-liquid
János Tomcsányi et al.
Orvosi hetilap, 154(7), 267-271 (2013-02-12)
The authors describe two cases of takotsubo cardiomyopathy developing after an abrupt withdrawal of carvedilol and bisoprolol. Takotsubo or stress cardiomyopathy is characterized by acute and reversible cardiac dysfunction without coronary artery disease. It is triggered by acute emotional or